Nukleinsäure-Farbstoffe, PAGE GelRed™
Lieferant: Biotium
41008-T 41008-500UL 41014
41008-TEA 42.8 EUR
41008-T 41008-500UL 41014.
Nukleinsäure-Farbstoffe, PAGE GelRed™
Färbemittel Elektrophorese-Färbemittel
Farbstoffe speziell für DNA in Polyacrylamid-Gelen.
  • Höhere Sensitivität für Agarosegel-Anwendungen
  • Zwei- bis dreimal sensitiver für dsDNA als für RNA
  • Kann Latex- oder Nitrilhandschuhe und Zellmembranen nicht durchdringen
Im Gegensatz zu dem hochmutagenen Ethidiumbromid (EtBr) sind die Farbstoffe PAGE GelRed nicht toxisch und nicht mutagen gemäß bakteriellen AMES-Tests.
PAGE GelRed können mithilfe eines 254-nm-UV-Transilluminators mit Ethidiumbromid-Filter sichtbar gemacht werden.
Zertifizierungen: CCR Title 22 über die Bewirtschaftung von gefährlichen Abfällen.