Flasche, Enghals, rund, HDPE, mit Verschluss, Nalgene®
Lieferant: EP SCIENTIFIC
156-125W/N/LP 150-01W/N/LPM 150-01W/N/LP 156-125W/N/LPM 157-250W/N/LP 157-250W/N/LPM
EPSC156-125W/N/LPEA 918 EUR
EPSC156-125W/N/LP EPSC150-01W/N/LPM EPSC150-01W/N/LP EPSC156-125W/N/LPM EPSC157-250W/N/LP EPSC157-250W/N/LPM
Flasche, Enghals, rund, HDPE, mit Verschluss, Nalgene®
Flaschen Kunststoffflaschen
Von Partikeln gereinigte Flaschen zur Lagerung von Produkten oder hochreinen Proben.
  • Verlässliche und gleichbleibende Qualität
  • Zwischenlagerung und Lagerung von Massen in Reinräumen oder kontrollierten Umgebungen
  • Pharmazeutische und biotechnologische Verwendung
Flaschen sind doppelt verpackt ohne weitere Vorbereitung bereit zur Verwendung im Reinraum. Die Zertifizierung mit niedrigem Metallgehalt umfasst Aluminium, Kalzium, Kupfer, Eisen, Kalium, Magnesium, Mangan, Natrium und Zink bei <10 ppb.
Lieferumfang: Inklusive Analysenzertifikat.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904