Ethanolamin 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Aminoethanol, Monoethanolamine
427251000
427258000
427251000.EA
56.6
EUR
427251000.
427258000.
Ethanolamin 99%, AcroSeal®
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Molekulargewicht: 61.08 g/mol Siedepunkt: 171 Schmelzpunkt: 10.3 °C Dichte: 1.012 g/cm³ Flammpunkt: 92 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS-Nummer: 141-43-5 UN-Nummer: 2491 ADR: 8 III Merck Index: 13,03762 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4530 to 1.4550 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |