Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427600010 427600500 427602500
ACRO427600010EA 169 EUR
ACRO427600010 ACRO427600500 ACRO427602500
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98+%
Isophorondiisocyanat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₁₂H₁₈N₂O₂
Siedepunkt: 153 °C (10 mmHg)
Flammpunkt: 163 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064956
CAS-Nummer: 4098-71-9
UN-Nummer: 2290
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 % (sum of mixed isomers)