Methylmagnesiumiodid 3 M in Diethylether, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
427401000
427408000
427401000.EA
99.1
EUR
427401000.
427408000.
Methylmagnesiumiodid 3 M in Diethylether, AcroSeal®
Methylmagnesiumiodid
Appearance: Yellow to grey to brown Clear to hazy solution
Formel:
CH₃IMg Molekulargewicht: 166.24 g/mol Dichte: 1.26 g/cm³ Flammpunkt: –40 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001026 CAS-Nummer: 917-64-6 UN-Nummer: 3399 ADR: 4.3 I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to grey to brown Clear to hazy solution |
Strength | 2.85 to 3.50 M |
Refractive index | 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |