tert-Butylamin 99%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Aminoisobutane
427241000 427248000
427241000.EA 29.4 EUR
427241000. 427248000.
tert-Butylamin 99%, AcroSeal®
tert-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
Siedepunkt: 44.4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –67 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flammpunkt: –38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008050
CAS-Nummer: 75-64-9
UN-Nummer: 2734
ADR: 8,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3770 to 1.3790 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA