Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Aminotoluene
427231000
427238000
427231000.EA
72.3
EUR
427231000.
427238000.
Benzylamin 99.5+%, AcroSeal®
Benzylamin
Formel:
(C₆H₅)CH₂NH₂ Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0.98 g/cm³ Flammpunkt: 72 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008106 CAS-Nummer: 100-46-9 UN-Nummer: 2735 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5424 to 1.5444 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % |
GC | ≥99.50 % |