Natriummethanolat 0.5 M in Methanol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427221000 427228000
427221000.EA 79.2 EUR
427221000. 427228000.
Natriummethanolat 0.5 M in Methanol, AcroSeal®
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 11 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012179
CAS-Nummer: 124-41-4
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.45 to 0.60 M
UV at 240 nm A: ≤0.02
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.00015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered