Triisopropylborat 98+%, AcroSeal®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Tri-i-propylborate

427141000 427148000
427141000.EA 69.3 EUR
427141000. 427148000.
Triisopropylborat 98+%, AcroSeal®
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Molekulargewicht: 188.07 g/mol
Siedepunkt: 139
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0.814 g/cm³
Flammpunkt: 17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008872
CAS-Nummer: 5419-55-6
UN-Nummer: 2616
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR