Di-tert-butylpyrocarbonat 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
426801000 426808000
426801000.EA 59.3 EUR
426801000. 426808000.
Di-tert-butylpyrocarbonat 1 M in THF, AcroSeal®
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Flammpunkt: –17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration by coupling 0.90 to 1.10 M