N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
426190010 426190050
ACRO426190010EA 66.1 EUR
ACRO426190010 ACRO426190050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₉H₂₀N₂O₂
Dichte: 0,984 g/cm³
Flammpunkt: 109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210019
CAS-Nummer: 68076-36-8
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR consistent with structure