DSS (Disuccinimidylsuberat) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) octanedioate, Suberic acid bis(N-hydroxysuccinimide ester), Disuccinimidyl octanedioate, DSS
426020010 426020050
ACRO426020010EA 138 EUR
ACRO426020010 ACRO426020050
DSS (Disuccinimidylsuberat) 97%
DSS (Disuccinimidylsuberat)
Formel: C₁₆H₂₀N₂O₈
Molekulargewicht: 368.34 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00049059
CAS-Nummer: 68528-80-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure