Ethylaluminiumdichlorid 1.8 M in Toluol, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
428041000
428048000
428041000.EA
83.8
EUR
428041000.
428048000.
Ethylaluminiumdichlorid 1.8 M in Toluol, AcroSeal®
Ethylaluminium dichloride
Formel:
C₂H₅AlCl₂ Flammpunkt: 4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000457 CAS-Nummer: 563-43-9 UN-Nummer: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Solution |
Strength | 23 to 27 % |