2,3-Diaminophenol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-o-phenylenediamine
425680010 425680050
ACRO425680010EA 76.1 EUR
ACRO425680010 ACRO425680050
2,3-Diaminophenol 97%
2,3-Diaminophenol
Formel: C₆H₈N₂O
Schmelzpunkt: 161…165 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075199
CAS-Nummer: 59649-56-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown to dark brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %