Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
427931000 427938000
427931000.EA 42.4 EUR
427931000. 427938000.
Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Zirconium(IV) Propoxide
Appearance: Colorless to yellow to amber Solution
Formel: C₁₂H₂₈O₄Zr
Dichte: 1,044 g/cm³
Flammpunkt: 23 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015307
CAS-Nummer: 23519-77-9
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to yellow to amber Solution
Assay 27.0 to 29.0 % (ZrO2)
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %