Phenethylmagnesium chloride solution 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
427801000
427808000
427801000.EA
76.5
EUR
427801000.
427808000.
Phenethylmagnesium chloride solution 1 M in THF, AcroSeal®
Phenethylmagnesium chloride solution
Appearance: Yellow to brown Solution
Formel:
C₈H₉ClMg Dichte: 0,954 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192387 CAS-Nummer: 90878-19-6 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Solution |
Titration Grignard | 0.90 to 1.10 M |
Refractive index | 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |