2-Methylbutan für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
iso-Pentane
427730010
427730025
ACRO427730010EA
138
EUR
ACRO427730010
ACRO427730025
2-Methylbutan für die HPLC
2-Methylbutan
Formel:
CH₃CH₂CH(CH₃)₂ Siedepunkt: 28 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –160 °C Dichte: 0.62 g/cm³ Flammpunkt: –51 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00009338 CAS-Nummer: 78-78-4 UN-Nummer: 1265 ADR: 3,I |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 195 nm A: ≤1.0 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |