2,6-Dimethylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Formyl-m-xylene
397560010
397560050
ACRO397560010EA
30.6
EUR
ACRO397560010
ACRO397560050
2,6-Dimethylbenzaldehyd 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Formel:
C₉H₁₀O Schmelzpunkt: 27…30 °C Flammpunkt: 96 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00128003 CAS-Nummer: 1123-56-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |