Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-Sar-OMe·HCl, N-Sar-OMe·HCl, Methyl N-methylglycinate hydrochloride
397500500
397502500
ACRO397500500EA
75.8
EUR
ACRO397500500
ACRO397502500
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid 97%
Sarkosinsäuremethylester Hydrochlorid
Formel:
C₄H₉NO₂·HCl Schmelzpunkt: 110…125 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00038876 CAS-Nummer: 13515-93-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1.0 % (1 g, 70°C) (to constant weight) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |