Magnesiumethanolat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
397470050 397471000 397475000
ACRO397470050EA 37.4 EUR
ACRO397470050 ACRO397471000 ACRO397475000
Magnesiumethanolat 98%
Magnesiumethanolat
Formel: C₄H₁₀MgO₂
Schmelzpunkt: 270 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009060
CAS-Nummer: 2414-98-4
UN-Nummer: 3205
ADR: 4.2,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 2.5% Mg(OH)2 and/or MgCO3
Titration with HCl 97.5 to 102.5 %