(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
390910010 390910050
ACRO390910010EA 26.9 EUR
ACRO390910010 ACRO390910050
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal 97%
(Dimethylamino)acetaldehyddimethylacetal
Formel: C₆H₁₅NO₂
Siedepunkt: 64…66 °C (12 mmHg)
Flammpunkt: 32 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010205
CAS-Nummer: 38711-20-5
UN-Nummer: 2920
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥96.0 %