Ethyl hydrogen malonate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
399900050
399900250
399902500
ACRO399900050EA
41.2
EUR
ACRO399900050
ACRO399900250
ACRO399902500
Ethyl hydrogen malonate 95%
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₅H₈O₄ Siedepunkt: 106,5 °C (3 mmHg) Dichte: 1,119 g/cm³ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00020490 CAS-Nummer: 1071-46-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥94 % |