1-(2-Bromethyl)naphthalin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
399560010 399560050
ACRO399560010EA 89.8 EUR
ACRO399560010 ACRO399560050
1-(2-Bromethyl)naphthalin 97%
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
Formel: C₁₂H₁₁Br
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037737
CAS-Nummer: 13686-49-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %