Kaliumhydroxid 1 N in Ethanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Potash caustic, Caustic potash
393320010 393322500
ACRO393320010EA 43.8 EUR
ACRO393320010 ACRO393322500
Kaliumhydroxid 1 N in Ethanol
Kaliumhydroxid
Formel: KOH
Molekulargewicht: 56.11 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0.86 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003553
CAS-Nummer: 1310-58-3
UN-Nummer: 2924
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07806
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 0.950 to 1.050 N