Natriumborhydrid 12% in Natriumhydroxid Lösung 40%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
389930010 389930025 389931000 389932500
ACRO389930010EA 115 EUR
ACRO389930010 ACRO389930025 ACRO389931000 ACRO389932500
Natriumborhydrid 12% in Natriumhydroxid Lösung 40%
Natriumtetrahydroborat
Formel: NaBH₄
Molekulargewicht: 37.83 g/mol
Schmelzpunkt: 400
Flammpunkt: 69
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-Nummer: 16940-66-2
UN-Nummer: 3320
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08664
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %