3-(4-Bromphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
399450010 399450050
ACRO399450010EA 31.6 EUR
ACRO399450010 ACRO399450050
3-(4-Bromphenyl)propionsäure 97%
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
Schmelzpunkt: 133…136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310793
CAS-Nummer: 1643-30-7
UN-Nummer: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 138 °C
HPLC ≥96.0 %