(2S)-Cyclohexyl({[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)essigsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N-Boc-2-cyclohexyl-L-glycine, Boc-cyclohexyl-Gly-OH, BOC-L-α-cyclohexylglycine, N-Boc-L-2-cyclohexylglycine, Boc-Chg-OH
399350010 399350050
ACRO399350010EA 46 EUR
ACRO399350010 ACRO399350050
(2S)-Cyclohexyl({[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)essigsäure 98%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Appearance: White Powder
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 257.3 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00133638
CAS-Nummer: 109183-71-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR consistent with structure
Specific optical rotation +8° to +11° (20°C, 589 nm) (c=1,CH3OH)