(2S)-2-Oxiranylmethanol 97%, 98% ee

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

411000010 411000050 411000250
ACRO411000010EA 35.6 EUR
ACRO411000010 ACRO411000050 ACRO411000250
(2S)-2-Oxiranylmethanol 97%, 98% ee
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
Schmelzpunkt: –54 °C
Flammpunkt: 66 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00074874
CAS-Nummer: 60456-23-7
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)
Specific optical rotation -12° to -18° (20°C, 589 nm) (neat)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR