α-Brom-4-chlortoluol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
391710050
391710250
391711000
ACRO391710050EA
49.4
EUR
ACRO391710050
ACRO391710250
ACRO391711000
α-Brom-4-chlortoluol 98%
α-Brom-4-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Siedepunkt: 118…123 °C (19 mmHg) Schmelzpunkt: 46…50 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040714 CAS-Nummer: 622-95-7 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to almost white Crystals and/or chunks or fused solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 46 to 51 °C |
GC | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...