3-Chinolinol 97+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxyquinoline
391370010 391372500
ACRO391370010EA 412 EUR
ACRO391370010 ACRO391372500
3-Chinolinol 97+%
3-Chinolinol
Formel: C₉H₇NO
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00169018
CAS-Nummer: 580-18-7
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 198 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %