2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
397850010 397850050
ACRO397850010EA 61.7 EUR
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chlor-4-(trifluormethyl)pyrimidin 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel: C₅H₂ClF₃N₂
Siedepunkt: 60 °C (10 mmHg)
Dichte: 1.513 g/cm³
Flammpunkt: 49 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00115111
CAS-Nummer: 33034-67-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %