4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010
397040050
ACRO397040010EA
21.4
EUR
ACRO397040010
ACRO397040050
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid 97%
4-(Trifluormethoxy)phenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈ClF₃N₂O Schmelzpunkt: 230 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00053033 CAS-Nummer: 133115-72-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |