Zinn(II)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Stannous chloride, Tin dichloride
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 27.1 EUR
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
Zinn(II)chlorid, wasserfrei 98%
Zinn(II)chlorid
Formel: SnCl₂
Molekulargewicht: 189.62 g/mol
Siedepunkt: 623
Schmelzpunkt: 246
Dichte: 3.95 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm