2-Propanol 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
184130010 184130025 184130250 184130100
184130010.EA 55.7 EUR
184130010. 184130025. ACRO184130250 ACRO184130100
2-Propanol 99.5% zur Analyse
2-Propanol
Formel: (CH₃)₂CHOH
Siedepunkt: 81…83 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –89.5 °C
Dichte: 0.785 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
UN-Nummer: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g corresp. 0.0007% C3H6O2
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Sulfur (S) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm