Natriumnitrit 99% contains an anticaking reagent, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diazotizing salts
196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 73.6 EUR
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Natriumnitrit 99% contains an anticaking reagent, reinst
Sodium nitrite
Formel: NaNO₂
Molekulargewicht: 69 g/mol
Siedepunkt: 320
Schmelzpunkt: 271 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011118
CAS-Nummer: 7632-00-0
UN-Nummer: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %