Diisopropylether 99+% stabilisiert, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Isopropyl ether
Stabilisierung: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
180680010 180680025 180680250
ACRO180680010EA 40 EUR
ACRO180680010 ACRO180680025 ACRO180680250
Diisopropylether 99+% stabilisiert, reinst
Diisopropylether
Formel: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Molekulargewicht: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 68.5
Schmelzpunkt: –85.5 °C
Dichte: 0.72 g/cm³
Flammpunkt: –29 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008880
CAS-Nummer: 108-20-3
UN-Nummer: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 250 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)