Hydroxyaceton, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
160341000
160345000
ACRO160341000EA
32.7
EUR
ACRO160341000
ACRO160345000
Hydroxyaceton, technische Qualität
Hydroxyaceton
Formel:
C₃H₆O₂ Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –17 °C Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 56 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004669 CAS-Nummer: 116-09-6 UN-Nummer: 1224 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.5 % |