1-Propanol, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
396941000 396940010
396941000.EA 38 EUR
396941000. 396940010.
1-Propanol, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
1-Propanol
Formel: H₃CCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 97 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flammpunkt: 15 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002941
CAS-Nummer: 71-23-8
UN-Nummer: 1274
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered