Neopentylbromid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dimethyl-1-propyl bromide, 1-Bromo-2,2-dimethylpropane
425720250 425720010 425720050
ACRO425720250EA 194 EUR
ACRO425720250 ACRO425720010 ACRO425720050
Neopentylbromid 98%
Neopentylbromid
Formel: C₅H₁₁Br
Siedepunkt: 105…106 °C (767 mmHg)
Dichte: 1.199 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000209
CAS-Nummer: 630-17-1
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %