3,3-Dimethylbutylamine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
179380010 179380050
ACRO179380010EA 95.5 EUR
ACRO179380010 ACRO179380050
3,3-Dimethylbutylamine 95%
3,3-Dimethylbutylamine
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₆H₁₅N
Siedepunkt: 114…116 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.752 g/cm³
Flammpunkt: 6 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008201
CAS-Nummer: 15673-00-4
UN-Nummer: 3286
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %