Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
363840010 363840250
ACRO363840010EA 52.1 EUR
ACRO363840010 ACRO363840250
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Tris(hydroxymethyl)phosphine
CAS No.: 2767-80-8
Formel: C₃H₉O₃P
Siedepunkt: 111…113 °C (2,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…56 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00055382
CAS-Nummer: 2767-80-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %