Dichloro-(p-cymol)-ruthenium(II) Dimer 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010 363290050
ACRO363290010EA 66.4 EUR
ACRO363290010 ACRO363290050
Dichloro-(p-cymol)-ruthenium(II) Dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Formel: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Schmelzpunkt: 250 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064793
CAS-Nummer: 52462-29-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange-red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %