(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
362990010
362990050
ACRO362990010EA
195
EUR
ACRO362990010
ACRO362990050
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride 95%, 98% ee
(R)-3-Amino-3-phenylpropanoic acid ethyl ester hydrochloride
Appearance: White Powder
Formel:
C₁₁H₁₆ClNO₂ Schmelzpunkt: 119 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02259750 CAS-Nummer: 340188-50-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |