Aluminiumbromid, wasserfrei 98+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum bromide
198411000
198410250
198415000
ACRO198411000EA
176
EUR
ACRO198411000
ACRO198410250
ACRO198415000
Aluminiumbromid, wasserfrei 98+%, reinst
Aluminium bromide
Formel:
AlBr₃ Molekulargewicht: 266.69 g/mol Siedepunkt: 265 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 97 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00003421 CAS-Nummer: 7727-15-3 UN-Nummer: 1725 ADR: 8 II Merck Index: 13,00330 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to pink to grey Crystalline powder or chunks |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |
Chloride (Cl) | ≤2000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |