Kieselgel C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
360140500
360142500
ACRO360140500EA
190
EUR
ACRO360140500
ACRO360142500
Kieselgel C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Silica gel
Formel:
SiO₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00148339 CAS-Nummer: 7631-86-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder |
Particle size | 40 to 63 µm |
Elemental Analysis | ≥11.6 % (C) |
Loading | ≥1.21 mmol/g |
Volatile matter | ≤4 % (110°C) |