Magnesium, butylethyl- 0.9 M in Heptan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
381181000
381188000
381181000.EA
108
EUR
381181000.
381188000.
Magnesium, butylethyl- 0.9 M in Heptan, AcroSeal®
n-Butylethylmagnesium
CAS No.: 62202-86-2
Formel:
C₆H₁₄Mg Dichte: 0.73 g/cm³ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00072569 CAS-Nummer: 62202-86-2 UN-Nummer: 3399 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear to slightly hazy colorless Liquid |
Titration | 13.5 to 14.5 % (on Mg basis) |