4-Borono-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: H-Phe(4-B)-OH, L-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)benzeneboronic acid, (S)-2-Amino-3-(4-boronophenyl)propanoic acid
358931000 358932500
ACRO358931000EA 79.2 EUR
ACRO358931000 ACRO358932500
4-Borono-L-phenylalanine 97%
4-Borono-L-phenylalanine
CAS No.: 76410-58-7
Formel: C₉H₁₂BNO₄
Schmelzpunkt: 283…293 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01075172
CAS-Nummer: 76410-58-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %