tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
379120100
379120500
ACRO379120100EA
78.1
EUR
ACRO379120100
ACRO379120500
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisiert
tert-Butyl vinyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₆H₁₂O Siedepunkt: 78 °C (760 mmHg) Dichte: 0,762 g/cm³ Flammpunkt: –17 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00048246 CAS-Nummer: 926-02-3 UN-Nummer: 3271 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Approx. 1000 ppm KOH |