tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
378120050 378120250
ACRO378120050EA 150 EUR
ACRO378120050 ACRO378120250
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
CAS No.: 5815-08-7
Formel: C₉H₂₂N₂O
Siedepunkt: 50…55 °C (15 mmHg)
Dichte: 0,844 g/cm³
Flammpunkt: 41 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00042858
CAS-Nummer: 5815-08-7
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 90 % (sum of 3 constituents) varying proportionally Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane