1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
377940010
377942500
ACRO377940010EA
296
EUR
ACRO377940010
ACRO377942500
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Appearance: Red Crystalline powder
Formel:
C₃₄H₃₈F₆IrP₃ Schmelzpunkt: 224 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064800 CAS-Nummer: 38465-86-0 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Red Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥96.0 % |